Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C4 SPE-Säule aus Polypropylen
Spezifikation
Basismaterial | Silika |
---|---|
Kohlenstoffbeladung | 7% |
Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
Partikelgröße | 45 μm |
Sorbens | Chromabond C4 |
Spezifikation
Silika | |
SPE (Festphasenextraktion) | |
Chromabond C4 | |
Nein | |
500 m2/g |
7% | |
45 μm | |
Säule für die Festphasenextraktion | |
60 μm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C4 SPE-Säule aus Polypropylen