Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 ec Säule aus Polypropylen
112.00 CHF - 166.00 CHF
Spezifikation
Basismaterial | Silika |
---|---|
Kohlenstoffbeladung | 14% |
Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festphasenextraktion |
Partikelgröße | 45 μm |
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10618061
|
Macherey-Nagel™
730012 |
3 mL | 200mg |
148.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10513861
|
Macherey-Nagel™
730013 |
3 mL | 500mg |
166.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10054280
|
Macherey-Nagel™
730015 |
6 mL | 1000mg |
143.00 CHF
30 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10711591
|
Macherey-Nagel™
730014 |
6 mL | 500mg |
112.00 CHF
30 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Spezifikation
Silika | |
SPE (Festphasenextraktion) | |
45 μm | |
Säule für die Festphasenextraktion | |
Hydrophob | |
500 m2/g |
14% | |
Festphasenextraktion | |
Chromabond C18 ec | |
Ja | |
60 μm |