Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ BT 25 SiOH Column
Marke: Macherey-Nagel™ 732962
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
165 mm | |
Flash-Säule | |
Biotage Isolera Systems |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Chromabond™ BT 25 SiOH Column > ID:21,2mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur