Learn More
Chroma Gesellschaft™ CAP DECRIMPER 11MM
Robuster, handbetätigter Entdeckler. Chroma Gesellschaft™ Bördelfläschchen-Entdeckler entfernt auf einfache Weise versiegelte 11 mm-Verschlusskappen.
Brand:  Chroma Gesellschaft™ 9310-11
Product Code. 10085590
  • 140.00 CHF / 1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 10-07-2025
Add to basket
Description
Description
  • Handbetrieben
  • Stabile Konstruktion
  • Zum Entfernen von 11 mm-Kappen
Specifications
Specifications
11-mm-Crimpkappen
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Chroma Gesellschaft™ CAP DECRIMPER 11MM > Kann verwendet werden mit: 11-mm-Bördelkappen