Learn More
CAP DECRIMPER 8MM
Marke:  JG Finneran Associates 9310-08
Artikelnummer. 10537932
  • 140.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Spezifikation
8 mm
Plier-style Decapper
8 mm Caps
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CAP DECRIMPER 8MM >