Learn More
FLÄSCHCHEN-ENTDECKELUNGSZANGE 9310-20 FÜR 20MM DECKEL
Verwenden Sie diesen Entdeckler mit 20 mm-Bördelfläschchen. JG Finneran™ Entdeckelungszangen ermöglichen das sichere und einfache Entfernen von Kappen von Fläschchen mit 20 mm Durchmesser.
Marke: JG Finneran Associates 9310-20
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Edelstahl-Entdeckler
- Für 20 mm-Bördelfläschchen
Spezifikation
Decapper in 20 mm Plier | |
20 mm Schraubverschlüsse |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
FLÄSCHCHEN-ENTDECKELUNGSZANGE 9310-20 FÜR 20MM DECKEL >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur