Learn More
Cholsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
37.13 CHF - 578.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 81-25-4
Summenformel C24H40O5
Molekulargewicht (g/mol) 408.579
MDL-Nummer MFCD00003672
InChI-Schlüssel BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
Synonym cholic acid, cholalic acid, cholate, cholalin, colalin, cholsaeure, cholbam, cholicacid, cholic acid, 5beta, 3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanic acid
PubChem CID 221493
ChEBI CHEBI:16359
IUPAC-Name (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-Trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentansäure
SMILES CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11423604
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11257.14
25 g
37.13 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11433604
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11257.22
100 g
116.00 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11443604
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11257.36
500 g
578.00 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Cholic acid is used as a preservative for food. It is widely used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals. It finds use in biological research. It helps in detergents to soften biological fats. It helps in preventing and melting gallstones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cholsäure wird als Konservierungsmittel für Lebensmittel verwendet. Sie findet weit verbreiteten Einsatz als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika. Sie findet Verwendung in der biologischen Forschung. Sie hilft in Detergenzien, biologische Fette aufzuweichen. Sie hilft bei der Prävention und beim Auflösen von Gallensteinen.
Löslichkeit
Löslich in Alkoholen, Aceton, Dimethylsulfoxid, Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil. Nicht kompatibel mit anderen Materialien wie starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Cholsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals