Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cholecystokinin, CCK (27-33)
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66940.|D
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Spezifikation
HPLC | |
-30°C to -10°C | |
948.12 | |
0.5 mg | |
Tyr-Met-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH2 |
CCK Heptapeptide | |
Fest | |
Cholecystokinin, CCK (27-33) | |
RUO - research use only |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P14K016 | Analysenzertifikat | 20/03/2024 | J66940.|D,J66940.M^ |
W12I004 | Analysenzertifikat | 18/10/2022 | J66940.|D,J66940.M^ |
W22D067 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | J66940.|D,J66940.M^ |
M30E060 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | J66940.|D,J66940.M^ |
W12D075 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | J66940.|D,J66940.M^ |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Nur für Forschungszwecke