Learn More
Berkshire™ Choice™ SuperSorb
BIOPHARMA
Choice™ SuperSorb is a sealed edge cleanroom laundered 100% polyester knit wipe.
759.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Cleanroom Wipe
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Verpackungsmenge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verpackungsmenge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16600014
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Berkshire™
CHSS09.14
75 Pk., 14/Cs. (Standard Packaging)
759.00 CHF
75 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Critically low particles, fibers, ions and extractables
  • High abrasion resistance
  • Chemically compatible with IPA, Acetone and other solvents
  • Pinsonic design adds surface texture that aids in stubborn residue removal
Spezifikation
Spezifikation
Cleanroom Wipe
23 cm
23 cm
Autoclavable
Single-use
2-ply
9 in.
9 in.
Polyester
Knit
Sealed
Non-sterile
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Berkshire™ Choice™ SuperSorb