Learn More
Choice™ PTFE-Spritzenfilter (hydrophob)
Verwenden Sie Choice Spritzenfilter aus hydrophobem PTFE zur Filtration aggressiver organischer, hochgradig basischer oder heißer Lösungen.
Marke:  Thermo Scientific Chromatography CH2225-NP
81.81 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17705034
  • 82.22 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie die hydrophobe Thermo Scientific™ Choice™ PTFE-Spritzenfilter zur Filtration aggressiver organischer, sehr basischer oder heißer Lösungen und als Messumformerschutz. Sie können nach Vorbefeuchtung mit Alkohol wässrige Lösungen filtern. Diese Spritzenfilter sorgen für sauberere Probenextrakte, indem sie störende Materialien und feine Partikel bis zur Nennporengröße entfernen.
Ein zusätzlicher Filtrationsschritt vor der chromatographischen Injektion sorgt nicht nur dafür, dass Sie konsistentere und zuverlässigere Ergebnisse erzielen, sondern schützt außerdem empfindliche Geräte und verlängert die Nutzungsdauer der Säule. Kostengünstige Choice Spritzenfilter sind in verschiedenen Größen und Membrantypen erhältlich, um allen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Spezifikationen
  • Membran: HPLC-zertifiziertes PTFE, mit Polypropylenträger
  • Maximale Betriebstemperatur: 110 °C
  • Gehäuse: Medizinische Qualität, reines Polypropylen
  • Autoklavieren: 15 Minuten lang bei 121 °C durch trockene Hitze sterilisieren
Anwendungen
  • HPLC und Probenvorbereitung organischer Lösungsmittel und Reinigung
  • Probenauflösungsanalyse
  • Allgemeine Probenvorbereitung
  • Proben mit erhöhten Temperaturen, ätzende oder saure Lösungen
Chemische Inkompatibilitäten
  • Perchlorsäure
  • Methylenchlorid (begrenzte Exposition)
  • Dioxan, DMF, Ameisensäure > 50 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
0,2 μm
HPLC, SPE
Nein
Choice
Spritzenfilter
PTFE (hydrophob)
Unsteril
Lösungsmittelfest, mit geringem Anteil an extrahierbarem Polypropylen
90 psi
100/Pk.
25 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Choice™ PTFE-Spritzenfilter (hydrophob) >