Learn More
Berkshire™ Choice™ Reinraumsocken
Alle ansehen Berkshire Produkte
Click to view available options
Einheitsgröße
Beschreibung
- 99 % Endlosfilament-Polyester, 1 % Elasthan
- Einheitsgröße
- Mittlere Wadenlänge mit elastischem Bündchen für sicheren Sitz
- Weich und bequem
- Gewaschen und verpackt gemäß Reinraumbedingungen der Klasse 5
- Farbe: Weiß
- 10 Paar pro Packung
Technologie
- Hergestellt mit Endlosfilamentgarnen zur Reduzierung von Faser- und Partikelabscheidung
- Gewaschen und verpackt gemäß Reinraumbedingungen.
Vorteile
- Erfüllt die Anforderungen des EU-GMP-Anhangs 1 Abschnitt 7.14
- Der Waschprozess gemäß Reinraumbedingungen reduziert die Faser- und Partikelabscheidung und minimiert biologische Belastungen
- Mehr als 1000 Mal sauberer als normale Polyester/Baumwollsocken
- Bequem und strapazierfähig für den ganzen Tag
- Eine kostengünstige, saubere und Einwegalternative zu den eigenen Socken des Benutzers
- Autoklavierbar (121 °C, 30 Minuten)
- In Großpackungen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Material | 99 % Endlosfilament-Polyester, 1 % Elasthan |
Größe | Einheitsgröße |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2018475A | Analysenzertifikat | 07/04/2025 | CHSOCKR1050 |
2020065A | Analysenzertifikat | 12/02/2025 | CHSOCKR1050 |
2018475A | Konformitätserklärung | 07/04/2025 | CHSOCKR1050 |
2020065A | Konformitätserklärung | 12/02/2025 | CHSOCKR1050 |
2017305B | Konformitätserklärung | 16/12/2024 | CHSOCKR1050 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Berkshire™ Choice™ Reinraumsocken >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur