Learn More
Chlortripyrrolidinophosphonium-Hexafluorphosphat, 98 %, Thermo Scientific™
73.50 CHF - 254.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 133894-48-1 |
---|---|
Summenformel | C12H24ClN3P·F6P |
Molekulargewicht (g/mol) | 421.73 |
InChI-Schlüssel | BSCYRXJVGSZNKX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | pyclop, chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, chlorotripyrrolidinophosphonium hexa-fluorophosphate, chlorotri 1-pyrrolidinyl phosphonium hexafluorophosphate, 98+%, pyciop, ref dupl: pyclop, chlorotripyrrolidino, acmc-1c01w, ksc177a1n, chlorotripyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat |
PubChem CID | 16211753 |
IUPAC-Name | Chlor(Tripyrrolidin-1-yl)phosphonium; Hexafluorphosphat |
SMILES | C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)Cl.F[P-](F)(F)(F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11986671
|
Thermo Scientific Acros
438640050 |
5 g | Glasflasche | N/A | ||||||
11906681
|
Thermo Scientific Acros
438640250 |
25 g | Glasflasche | N/A | ||||||
Beschreibung
KupplungsreagenzChemische Identifikatoren
133894-48-1 | |
421.73 | |
pyclop, chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, chlorotripyrrolidinophosphonium hexa-fluorophosphate, chlorotri 1-pyrrolidinyl phosphonium hexafluorophosphate, 98+%, pyciop, ref dupl: pyclop, chlorotripyrrolidino, acmc-1c01w, ksc177a1n, chlorotripyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat | |
Chlor(Tripyrrolidin-1-yl)phosphonium; Hexafluorphosphat |
C12H24ClN3P·F6P | |
BSCYRXJVGSZNKX-UHFFFAOYSA-N | |
16211753 | |
C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)Cl.F[P-](F)(F)(F)(F)F |
Spezifikation
Chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate | |
133894-48-1 | |
Kristallpulver | |
C12H24ClN3P·F6P | |
BSCYRXJVGSZNKX-UHFFFAOYSA-N | |
Chlor(Tripyrrolidin-1-yl)phosphonium; Hexafluorphosphat | |
16211753 | |
98% |
145.0°C to 148.0°C | |
Weiß bis gelb | |
97.5% min. (HPLC) | |
pyclop, chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, chlorotripyrrolidinophosphonium hexa-fluorophosphate, chlorotri 1-pyrrolidinyl phosphonium hexafluorophosphate, 98+%, pyciop, ref dupl: pyclop, chlorotripyrrolidino, acmc-1c01w, ksc177a1n, chlorotripyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat | |
C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)Cl.F[P-](F)(F)(F)(F)F | |
421.73 | |
421.73 | |
Authentic |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement:
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
- Chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.