Learn More
Chlorotrimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Chlorotrimethylsilane is used to silanize laboratory glassware, which makes the surfaces more lipophilic. It is used in the production of trimethylsilyl halides, pseudohalides and various organic silicon compounds. It is also used to produce hexamethyldisilane by reduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chlortrimethylsilan wird zur Silanisierung von Laborgläsern verwendet, wodurch die Oberflächen lipophiler werden. Es wird bei der Herstellung von Trimethylsilylhalogeniden, Pseudohalogeniden und verschiedenen organischen Siliziumverbindungen verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Hexamethyldisilan durch Reduktion verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther, Benzol, Diethylether und Perchlorethylen.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Wasser, starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Alkoholen, Aldehyden, Aminen, Ketonen und Estern.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 56°C to 58°C |
Chemischer Name oder Material | Chlorotrimethylsilane |
Schmelzpunkt | -58°C |
Menge | 25 mL |
Strukturformel | (CH3)3SiCl |
UN-Nummer | UN1298 |
Beilstein | 1209232 |
Flammpunkt | −27°C (−16°F) |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with ether,benzene,diethylether and perchloroethylene. |
Formelmasse | 108.64 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468544 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | A13651.AP,A13651.AE,A13651.AU,A13651.AC |
A0462601 | Analysenzertifikat | 02/12/2024 | A13651.AP,A13651.AE,A13651.AU,A13651.AC |
A0459555 | Analysenzertifikat | 13/03/2024 | A13651.AP,A13651.AE,A13651.AU,A13651.AC |
10247424 | Analysenzertifikat | 19/07/2023 | A13651.AP,A13651,A13651.AE,A13651.AU,A13651.AC |
10245026 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | A13651.AP,A13651.AE,A13651.AU,A13651.AC |
Sicherheit und Handhabung
- Chlorotrimethylsilane
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: Trimethylchlorosilane