Learn More
Chlorsulfonsäure, typische 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15482977
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chlorsulfonsäure, typische 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482977
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1kg
3 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 Stück
250 Gramm
Artikelnummer. 15482977
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 087977.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7790-94-5 | ClHO3S | 116.515 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-94-5
Summenformel ClHO3S
Molekulargewicht (g/mol) 116.515
MDL-Nummer MFCD00011523
InChI-Schlüssel XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorosulfonic acid, chlorosulfuric acid, sulfuric chlorohydrin, chlorosulphuric acid, chlorosulphonic acid, monochlorosulfuric acid, unii-2o9axl1tj4, sulfonic acid, monochloride, chloridosulfuric acid, hsdb 909
PubChem CID 24638
IUPAC-Name Schwefelchloridsäure
SMILES OS(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Aussehen Yellow to brown liquid
Chemischer Name oder Material Chlorosulfonic Acid
Farbe Gelb bis Braun
Schmelzpunkt -80°C
Siedepunkt 158°C
Dichte 1.753 g/cm3 at 20°C
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich typically 99%
Menge 250 g
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer 1754
Löslichkeitsinformationen Miscible with hydrocarbons.
Formelmasse 116.52
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorosulfonic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Chlorosulfonic acid
Name des Produkts
Chlorsulfonsäure, typische 99 %, Thermo Scientific Chemicals >