Learn More
Chlorsulfonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chlorosulfonic acid |
Verpackung | Glasflasche |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 500 ml |
Summenformel | ClHO3S |
Strukturformel | ClSO3H |
Physikalische Form | Ölige Flüssigkeit, an Luft rauchend |
UN-Nummer | 1754 |
Fieser | 01,140; 02,70; 06,121 |
Merck Index | 15, 2168 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0437106 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | 304495000,304490025,304490010,304491000 |
A0464539 | Analysenzertifikat | 11/07/2024 | 304495000,304490025,304490010,304491000 |
A0375583 | Analysenzertifikat | 29/01/2024 | 304495000,304490025,304490010,304491000 |
A0459124 | Analysenzertifikat | 04/01/2024 | 304495000,304490025,304490010,304491000 |
A0459046 | Analysenzertifikat | 03/01/2024 | 304495000,304490025,304490010,304491000 |
Sicherheit und Handhabung
- Chlorosulfonic acid
- Gefahr
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.