Learn More
Chloroplatinsäure-Hexahydrat, ACS-Reagenz, ≥37.50 % Pt-basiert, Honeywell™ Artikelnummer.: 15671770
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Chloroplatinsäure-Hexahydrat, ACS-Reagenz, ≥37.50 % Pt-basiert, Honeywell™
Artikelnummer. 15671770 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 15671770
Marke: Honeywell-Fluka 2060831G
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
ACS-Reagenz, ≥37.50 % Pt-Basis
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18497-13-7
Summenformel Cl6H14O6Pt
Molekulargewicht (g/mol) 517.89
MDL-Nummer MFCD00149910
InChI-Schlüssel PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
IUPAC-Name Platin(4+) Dihydrogenhexahydrat Hexachlorid
SMILES [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorplatinsäure-Hexahydrat
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Strukturformel H2PtCL6 · H2O
UN-Nummer UN2507
Formelmasse 517.9 mol
Reinheit (%) ≥37.50 % Pt-Basis
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroplatinic acid hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Chloroplatinic acidhexahydrate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chloroplatinsäure-Hexahydrat, ACS-Reagenz, ≥37.50 % Pt-basiert, Honeywell™ >