Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorphenol Rot, Natriumsalz Artikelnummer.: 15498919
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Chlorphenol Rot, Natriumsalz
Artikelnummer. 15498919
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 15498919
Marke: Thermo Scientific Chemicals L10364.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Rotes Chlorphenol-Natriumsalz wird in den Standardproben zur Angabe des pH-Werts verwendet. Ein Färbemittel zum Nachweis von Chlordioxid im Trinkwasser.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Übergangsintervall: pH 4.8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorophenol Red sodium salt
CAS 123333-64-2
Schmelzpunkt ∽267°C (decomposition)
Summenformel C19H11Cl2O5S
MDL-Nummer MFCD00151199
Menge 5 g
Synonym chlorphenol red sodium salt
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
InChI-Schlüssel QXTPRQZMDKBTAI-UNOMPAQXSA-M
SMILES OC1=CC=C(C=C1Cl)C(=C1/C=CC(=O)C(Cl)=C1)\C1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name 2-Chlor-4-[3-(3-chlor-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol;natrium
Molekulargewicht (g/mol) 422.25
PubChem CID 131846007
Formelmasse 445.26
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerX10A020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2022 ArtikelnummerL10364.06
ChargennummerU13H054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerL10364.06
ChargennummerN07E042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerL10364.06
Chargennummer10119469 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 ArtikelnummerL10364.06
ChargennummerH26Z053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 ArtikelnummerL10364.06
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Chlorphenol Rot, Natriumsalz >