Learn More
Chloroform, ACS-Reagenz, 99,8 +%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10572714
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Chloroform, ACS-Reagenz, 99,8 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10572714
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10572714
Marke: Thermo Scientific Acros 423550010
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 67-66-3, 64-17-5
Summenformel CHCl3
Molekulargewicht (g/mol) 119.37
MDL-Nummer MFCD00000826
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroform
Schmelzpunkt -63.0°C
Namenshinweis Stabilized
Hinweise zur Zersetzung 290°C
Dichte 1.4800g/mL
Siedepunkt 61.0°C
Menge 1 L
Infrarotspektrum Entspricht Referenzbericht
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4443 to 1.4463
Prozentgehaltsbereich 99.8+%
Rückstand nach Verdampfung ≤0.001%
Relative Dichte 1.48
Strukturformel CHCl3
Dampfdruck Vapor Pressure: 213mbar at 20°C
Viskosität 0.56 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 61
Fieser 01,130; 08,92; 15,84
Merck Index 15, 2142
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene, ether, petr.ether,, carbon tetrachloride, carbon disulfide and oils., soluble in aceton
IUPAC-Name Chloroform
Formelmasse 119.38
Reinheit (%) ≥99.8%
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerB0549485A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number423550250,423555000,423550010,423550025
ChargennummerA0470769 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number423550250,423555000,423550010,423550025
Chargennummer241818 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2024 Catalog Number423550251,423550250,423555000,423550010,423550025
ChargennummerA0462241 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/04/2024 Catalog Number423550251,423550250,423555000,423550010,423550025
ChargennummerA0442613 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/11/2023 Catalog Number423550251,423550250,423555000,423550010,423550025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroform, stabilized with ethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Chloroform, Ethyl alcohol
Name des Produkts
Chloroform, ACS-Reagenz, 99,8 +%, Thermo Scientific Chemicals >