Learn More
Chloroform-Molekularbiologie MP Biomedicals
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 ml
0.5 l
1 l
Packungsgröße:
1000 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chloroform |
Dichte | 4.36 (Luft = 1) |
Menge | 0.5 l |
IUPAC-Name | Chloroform |
Formelmasse | 119.38 |
Güte | Molekularbiologie |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Chloroform, Molecular Biology Reagent
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chloroform-Molekularbiologie MP Biomedicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur