Learn More
Chloroform, HPLC-Gütegrad, > 99,5 % Min, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11398187
Chloroform, HPLC-Gütegrad, > 99,5 % Min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398187
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11398187
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022920.K2
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119.37 g/mol
Chloroform is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 67-66-3
Summenformel CHCl3
Molekulargewicht (g/mol) 119.37
MDL-Nummer MFCD00000826
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformioMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroform
Schmelzpunkt °C to 63°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 1.492 g/cm3 at 20°C
Siedepunkt 60.5°C to 61.5°C
Menge 1 L
Geruch Characteristic
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.446
Prozentgehaltsbereich >99.5%
Dampfdruck 210 hPa (158mm Hg) at 20°C
Beilstein 1731042
Löslichkeitsinformationen Miscible with diethyl ether,oils,ligroin,alcohol,carbon tetrachloride and carbon disulfide.
IUPAC-Name Chloroform
Formelmasse 119.38
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY30K630 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2025 Catalog Number022920.K7,022920.M1,022920.K2
ChargennummerR17K822 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2024 Catalog Number022920.K7,022920.M1,022920.K2
ChargennummerR31K852 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2024 Catalog Number022920.K7,022920.M1,022920.K2
ChargennummerT14J804 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2023 Catalog Number022920.K7,022920.M1,022920.K2
ChargennummerJ20W905 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2023 Catalog Number022920.K7,022920.M1,022920.K2,022921.0F
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroform, HPLC Grade
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: chloroform, 1-pentane
Name des Produkts
Chloroform, HPLC-Gütegrad, > 99,5 % Min, Thermo Scientific Chemicals >