Learn More
Chloroform-d, für die NMR-Spektroskopie, 99.8 Atom-% D, stabilisiert mit Silberfolie, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 865-49-6 | CHCl3 | 120.375 g/mol
61.20 CHF - 553.76 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 865-49-6 |
---|---|
Summenformel | CHCl3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 120.375 |
MDL-Nummer | MFCD00000827 |
InChI-Schlüssel | HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N |
Synonym | chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero |
PubChem CID | 71583 |
ChEBI | CHEBI:85365 |
IUPAC-Name | Trichlor(deuterio)methan |
SMILES | C(Cl)(Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10796422
|
Thermo Scientific Acros
351420250 |
Gehäuse 25mL |
61.20 CHF
25 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10204801
|
Thermo Scientific Acros
351421000 |
100 ml |
158.87 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10264841
|
Thermo Scientific Acros
351425000 |
500 ml |
553.76 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-SpektroskopieChemische Identifikatoren
865-49-6 | |
120.375 | |
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N | |
71583 | |
Trichlor(deuterio)methan |
CHCl3 | |
MFCD00000827 | |
chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero | |
CHEBI:85365 | |
C(Cl)(Cl)Cl |
Spezifikation
Chloroform-d | |
Farblos | |
1.5000g/mL | |
Glasflasche | |
865-49-6 | |
60.0°C | |
CDCl3 | |
01, IV, 54 | |
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N | |
Trichlor(deuterio)methan | |
71583 | |
120.39 |
Flüssig | |
99.8 atom% D | |
Min. 99,75 % | |
Max. 0,02% (coulometrisch) | |
-64.0°C | |
CHCl3 | |
MFCD00000827 | |
chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero | |
C(Cl)(Cl)Cl | |
120.375 | |
CHEBI:85365 | |
NMR |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
Harmful if swallowed. Harmful if inhaled. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Suspected of causing cancer. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if inhaled. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of damaging the unborn child.
GHS P Statement
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Take off contaminated clothing and wash before reuse. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 212-742-4
- Chloroform-d
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.