Learn More
Chloroform-d, für die NMR-Spektroskopie, 100 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals, in7.5 ml-Ampullen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10698021
Zum Warenkorb hinzufügen
Chloroform-d, für die NMR-Spektroskopie, 100 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals, in7.5 ml-Ampullen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10698021
10 x 0,75 ml
Click to view available options
Menge:
10 x 0,75 ml
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10698021
Marke: Thermo Scientific Acros 320680075
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroform-d
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 100 atom % D
Dichte 1,5000g/mL
Deuterium (D) Min. 99,95%
Wasser Max. 0,01% (coulometrisch)
Menge 10 x 0,75 ml
CAS 865-49-6
Schmelzpunkt -64,0 °C
Siedepunkt 60,0 °C
Summenformel CHCl3
Strukturformel CDCl3
MDL-Nummer MFCD00000827
UN-Nummer 1888
Beilstein 01, IV, 54
Synonym chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-Name Trichlor(deuterio)methan
Molekulargewicht (g/mol) 120.375
PubChem CID 71583
ChEBI CHEBI:85365
Formelmasse 120.39
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroform-d
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chloroform-d, für die NMR-Spektroskopie, 100 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals, in7.5 ml-Ampullen, Thermo Scientific Chemicals >