Learn More
Chloroform-d, 100 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chloroform-d |
Physikalische Form | Flüssig |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | Isotopic |
Dichte | 1,50 g/mL |
Brechungsindex | 1,4445 |
Empfindlichkeit | Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. |
Menge | Je 10 |
Schmelzpunkt | -64 °C |
Siedepunkt | 62 °C |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z17K041 | Analysenzertifikat | 23/01/2025 | 042270.KV,042270.SA |
N04G008 | Analysenzertifikat | 03/07/2023 | 042270,042270.KV |
S01E002 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 042270.KV |
E24M40 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 042270.KV |
L01R013 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 042270.KV |