Learn More
Chloroform, 99+%, ExtraPure, mit Amylen stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10434802
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chloroform, 99+%, ExtraPure, mit Amylen stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10434802 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 L, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10434802
Marke: Thermo Scientific Acros 383760010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 67-66-3, 513-35-9
Summenformel CHCl3
Molekulargewicht (g/mol) 119.37
MDL-Nummer MFCD00000826
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
IUPAC-Name Chloroform
SMILES ClC(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroform
Schmelzpunkt -63.0°C
Namenshinweis Stabilized with amylene
Dichte 1.4800g/mL
Siedepunkt 61.0°C
Menge 1 L
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich 99+%
Rückstand nach Verdampfung 0.002% max.
Relative Dichte 1.48
Strukturformel CHCl3
Viskosität 0.56 mPa.s (20°C)
Wasser 0.1% max. (K.F.)
Merck Index 15, 2142
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene, ether, petr.ether,, carbon tetrachloride, carbon disulfide and oils., soluble in acetone.
Formelmasse 119.38
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2539001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number383760250,383760050,383760010,383760025
Chargennummer2533985 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number383760250,383760050,383760010,383760025
Chargennummer2532906 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number383760250,383760050,383760010,383760025
Chargennummer2531349 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number383760250,383760050,383760010,383760025
Chargennummer2531349 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/05/2025 Catalog Number383760250,383760050,383760010,383760025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroform, stabilized with amylene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Chloroform, 99+%, ExtraPure, mit Amylen stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >