Learn More
Chloroform, 99+%, ExtraPure, mit Amylen stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chloroform |
Schmelzpunkt | -63.0°C |
Namenshinweis | Stabilized with amylene |
Dichte | 1.4800g/mL |
Siedepunkt | 61.0°C |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Rückstand nach Verdampfung | 0.002% max. |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2539001 | Analysenzertifikat | 22/05/2025 | 383760250,383760050,383760010,383760025 |
2531349 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 383760250,383760050,383760010,383760025 |
2532906 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 383760250,383760050,383760010,383760025 |
2533985 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 383760250,383760050,383760010,383760025 |
2531349 | Analysenzertifikat | 07/05/2025 | 383760250,383760050,383760010,383760025 |
Sicherheit und Handhabung
- Chloroform, stabilized with amylene
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H372-Schädigt die Organe.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.