Learn More
Chloroform, 99+%, ExtraPure, mit Amylen stabilisiert, SLR, Fisher Chemical
76.25 CHF - 885.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 67-66-3 |
---|---|
Summenformel | CHCl3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 119.37 |
InChI-Schlüssel | HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | ClC(Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10488400
|
Fisher Chemical
C/4920/08 |
500 mL | Bernsteinfarbene Glasflasche |
76.25 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10784143
|
Fisher Chemical
C/4920/15 |
1 l | Bernsteinfarbene Glasflasche |
293.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10102190
|
Fisher Chemical
C/4920/17 |
2.5 L | Bernsteinfarbene Glasflasche |
228.00 CHF
2.50 Liter |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10725711
|
Fisher Chemical
C/4920/PB17 |
2.5 L | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
223.00 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10629300
|
Fisher Chemical
C/4920/PC21 |
5 L | HDPE-Flasche |
306.00 CHF
5 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10488590
|
Fisher Chemical
C/4920/25 |
25 L | Metallbehälter |
885.00 CHF
25 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
67-66-3 | |
119.37 | |
ClC(Cl)Cl |
CHCl3 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N |
Spezifikation
-63 °C | |
Farblos | |
Flüssig | |
826 | |
0.56 mPaS at 20°C | |
ClC(Cl)Cl | |
119.37 |
67-66-3 | |
61°C | |
CHCl3 | |
213mbar at 20°C | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
Trichlormethan | |
119.38g/mol |
Sicherheit und Handhabung
- Chloroform, stabilized with amylene
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H372-Schädigt die Organe.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.