Learn More
Chloroform, 99.8+%, AR-zertifiziert für die Analyse, mit Amylen stabilisiert, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Beschreibung
CHCl3, CAS-Nummer 67-66-3, 2,5 l, 61 °C, farblos, 119,38 g/mol, –63 °C, 826, kunststoffbeschichtete Glasflasche, Flüssigkeit, 213 mbar bei 20 °C, 0,56 mPas bei 20 °C
Especificaciones
Especificaciones
Schmelzpunkt | -63°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 61°C |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
MDL-Nummer | 826 |
Dampfdruck | 213mbar at 20°C |
Viskosität | 0.56 mPaS at 20°C |
IUPAC-Name | Trichlormethan |
Mostrar más |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2539001 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | C/4960/15,C/4960/27,C/4960/17,C/4960/17X,C/4960/PB17,C/4960/17Z,C/4960/PB08,C/4960/15Z,C/4960/PB15,C/4960/25 |
2533985 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | C/4960/15,C/4960/27,C/4960/17,C/4960/17X,C/4960/PB17,C/4960/17Z,C/4960/PB08,C/4960/15Z,C/4960/PB15,C/4960/25 |
2532906 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | C/4960/15,C/4960/27,C/4960/17,C/4960/17X,C/4960/PB17,C/4960/17Z,C/4960/PB08,C/4960/15Z,C/4960/PB15,C/4960/25 |
2531349 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | C/4960/15,C/4960/27,C/4960/17,C/4960/17X,C/4960/PB17,C/4960/17Z,C/4960/PB08,C/4960/15Z,C/4960/PB15,C/4960/25 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Chloroform, stabilized with amylene
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Chloroform, 1-Pentene
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Chloroform, 99.8+%, AR-zertifiziert für die Analyse, mit Amylen stabilisiert, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido