Learn More
Chloroform, ≥99.5 %, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ Artikelnummer.: 15612780
Chloroform, ≥99.5 %, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Artikelnummer. 15612780
500 ml, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15612780
Marke: Honeywell Riedel-de Haën 25670500ML
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Für die IR-Spektroskopie enthält ∼0.5 % Ethanol als Stabilisator, ≥ 99.5 %
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-66-3
Summenformel CHCl3
Molekulargewicht (g/mol) 119.37
MDL-Nummer MFCD00000826
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Trichlormethan, Formyltrichlorid, Methan, Trichloro, Methan-Trichlorid, Methenyltrichlorid, Methyltrichlorid, Chloroform, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
IUPAC-Name Chloroform
SMILES ClC(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroform
Namenshinweis Enthält≈0.5 % Ethanol als Stabilisator für die IR-Spektroskopie
Schmelzpunkt -63 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.492 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 60 °C bis 62 °C
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.446
Menge 500 ml
UN-Nummer UN1888
Beilstein 1731042
Dampfdichte 4.1 (vs. Luft)
Formelmasse 119.38 mol
Dampfdruck 160 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Name des Produkts
Chloroform, ≥99.5 %, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ >