Learn More
Chlorodimethylphenylsilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
33.06 CHF - 294.47 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 768-33-2 |
---|---|
Summenformel | C8H11ClSi |
Molekulargewicht (g/mol) | 170.71 |
MDL-Nummer | MFCD00000499 |
InChI-Schlüssel | KWYZNESIGBQHJK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | chlorodimethylphenylsilane, chlorodimethyl phenyl silane, phenyldimethylchlorosilane, silane, chlorodimethylphenyl, dimethylphenylchlorosilane, chloro dimethyl phenylsilane, phenyl dimethylchlorosilane, chloro-dimethyl-phenyl-silane, benzene, chlorodimethylsilyl, pubchem10814 |
PubChem CID | 13029 |
IUPAC-Name | Chlor-dimethyl-phenylsilan |
SMILES | C[Si](C)(Cl)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10051710
|
Thermo Scientific Acros
151070050 |
5 g | Glasflasche |
33.06 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10397320
|
Thermo Scientific Acros
151070250 |
25 g | Glasflasche |
104.52 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10647753
|
Thermo Scientific Acros
151071000 |
100 g | Glasflasche |
294.47 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
768-33-2 | |
170.71 | |
KWYZNESIGBQHJK-UHFFFAOYSA-N | |
13029 | |
C[Si](C)(Cl)C1=CC=CC=C1 |
C8H11ClSi | |
MFCD00000499 | |
chlorodimethylphenylsilane, chlorodimethyl phenyl silane, phenyldimethylchlorosilane, silane, chlorodimethylphenyl, dimethylphenylchlorosilane, chloro dimethyl phenylsilane, phenyl dimethylchlorosilane, chloro-dimethyl-phenyl-silane, benzene, chlorodimethylsilyl, pubchem10814 | |
Chlor-dimethyl-phenylsilan |
Spezifikation
Chlorodimethylphenylsilane | |
Farblos bis hellgelb | |
80°C to 84°C (16.0 mmHg) | |
Echt | |
C8H11ClSi | |
1.5060 to 1.51 | |
02,278 | |
chlorodimethylphenylsilane, chlorodimethyl phenyl silane, phenyldimethylchlorosilane, silane, chlorodimethylphenyl, dimethylphenylchlorosilane, chloro dimethyl phenylsilane, phenyl dimethylchlorosilane, chloro-dimethyl-phenyl-silane, benzene, chlorodimethylsilyl, pubchem10814 | |
KWYZNESIGBQHJK-UHFFFAOYSA-N | |
Chlor-dimethyl-phenylsilan | |
13029 | |
95% |
768-33-2 | |
1.0320g/mL | |
61°C | |
94% min. (GC) | |
C6H5Si(CH3)2Cl | |
MFCD00000499 | |
1.032 | |
Solubility in water: may decompose | |
C[Si](C)(Cl)C1=CC=CC=C1 | |
170.71 | |
170.72 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Mund spülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 212-193-