Learn More
Chlordiisopropylphosphin, 96 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10784945
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chlordiisopropylphosphin, 96 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10784945 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
50 mL, AcroSeal™ Glasflasche, 50 Milliliter
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. 10784945
Marke: Thermo Scientific Acros 427270500
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorodiisopropylphosphine
CAS 40244-90-4
Farbe Gelb
Dichte 0.9500g/mL
Siedepunkt 69.0°C (33.0 mmHg)
Flammpunkt 3°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C6H14ClP
Strukturformel [(CH3)2CH]2PCl
Brechungsindex 1.4740 to 1.4760
MDL-Nummer MFCD00015027
Menge 50 mL
Relative Dichte 0.95
Synonym chlorodiisopropylphosphine, diisopropylchlorophosphine, di-i-propylchlorophosphine, phosphinous chloride, bis 1-methylethyl, ipr2pcl, pubchem6476, chlorodiisopropylphosphane, chloro diisopropylphosphine, acmc-209jc6, diisopropylphosphinyl chloride
InChI-Schlüssel JZPDBTOWHLZQFC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)P(C(C)C)Cl
IUPAC-Name Chlor-di(Propan-2-yl)phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 152.61
PubChem CID 538967
Formelmasse 152.61
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0455942 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/11/2023 Artikelnummer427270500
ChargennummerA0452446 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer427270500
ChargennummerA0451140 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2023 Artikelnummer427270500
ChargennummerA401175 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer427270500
ChargennummerA0395475 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer427270500
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorodiisopropylphosphine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Chlorodiisopropylphosphine
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chlordiisopropylphosphin, 96 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >