Learn More
Chlorbenzol, Puriss. p.a., ≥99.5 % (GC), ACS-Reagenz, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chlorbenzol |
Schmelzpunkt | -45 °C |
Dichte | 1.106 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 132 °C |
Menge | 1 l |
Explosionsgrenze | 0.071 |
Flammpunkt | 27 °C (80.6 °F) |
Zündpunkt | 1178 °F |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Chlorobenzene
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: chlorobenzene
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chlorbenzol, Puriss. p.a., ≥99.5 % (GC), ACS-Reagenz, Honeywell™ Riedel-de Haën™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur