Learn More
Chloroaurinsäure, reinst, ca. 51 % Au, SLR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
1g, Fläschchen
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 30°C |
CAS | 16903-35-8 |
Farbe | Orange |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 1 g |
Summenformel | HAuCl4 |
MDL-Nummer | 149903 |
Formelmasse | 339.78g/mol |
Verpackung | Fläschchen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chloroaurinsäure, reinst, ca. 51 % Au, SLR, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur