Learn More
Chloracetylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10294710
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chloracetylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10294710 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 mL, Glasflasche, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
250 Milliliter
5 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10294710
Marke: Thermo Scientific Acros 147291000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 79-04-9 | C2H2Cl2O | 112.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-04-9
InChI-Schlüssel VGCXGMAHQTYDJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetyl chloride, acetyl chloride, chloro, chloracetyl chloride, chloroacetic chloride, monochloroacetyl chloride, chloroacetic acid chloride, chloroacetylchloride, chlorure de chloracetyle, unii-k5uml06yuo, chlorid kyseliny chloroctove
PubChem CID 6577
ChEBI CHEBI:34624
IUPAC-Name 2-Chloroacetylchlorid
SMILES C(C(=O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroacetyl chloride
Schmelzpunkt -22.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.4200g/mL
Siedepunkt 105.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C2H2Cl2O
Strukturformel ClCH2COCl
Brechungsindex 1.4520 to 1.4540
Menge 100 mL
Beilstein 02,199
Fieser 01,130; 03,46
Merck Index 15,2067
Relative Dichte 1.42
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible in ethyl ether, soluble in acetone, carbontetrachloride
Molekulargewicht (g/mol) 112.94
Formelmasse 112.94
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0450893 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number147291000,147290010,147292500,147290025,147290050
ChargennummerA0418669 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2024 Catalog Number147290010,147291000,147292500,147290025,147290050
ChargennummerA0450893 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2024 Catalog Number147290010,147291000,147292500,147290025
ChargennummerA0422753 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2023 Catalog Number147290010,147291000,147292500,147290025,147290050
ChargennummerA0376180 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number147290010,147291000,147292500,147290025,147290050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroacetyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Chloracetylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >