Learn More
Chloressigsäure, 99%, Schuppenform, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10335790
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chloressigsäure, 99%, Schuppenform, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10335790 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Kunststoffflasche, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
4 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
4 Kilogramm
Artikelnummer. 10335790
Marke: Thermo Scientific Acros 108512500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 79-11-8 | C2H3ClO2 | 94.5 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 79-11-8
Summenformel C2H3ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 94.5
MDL-Nummer MFCD00002683
InChI-Schlüssel FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetic acid, monochloroacetic acid, chloracetic acid, acetic acid, chloro, acide chloracetique, chloroethanoic acid, monochloroethanoic acid, monochloracetic acid, monochloorazijnzuur, monochloressigsaeureMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 300
ChEBI CHEBI:27869
IUPAC-Name 2-Chloressigsäure
SMILES C(C(=O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroacetic acid
Namenshinweis 99%
Hinweise zur Zersetzung 250°C
Schmelzpunkt 61.0°C to 63.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.5800g/mL
Siedepunkt 189.0°C
Flammpunkt 126°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel ClCH2CO2H
Menge 250 g
Beilstein 02, 194
Merck Index 15, 2112
Relative Dichte 1.58
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether
Viskosität 1.29 Pas (100°C)
Formelmasse 94.5
Dampfdruck 0.75 mmHg at 20°C
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalline Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0473270 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2025 Catalog Number
ChargennummerA0464757 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2024 Catalog Number108510025,108512500,108510040,108510010
ChargennummerA0463040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/05/2024 Catalog Number108510025,108512500,108510040,108510010
ChargennummerA0463039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2024 Catalog Number108510025,108512500,108510040,108510010
ChargennummerA0459693 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2024 Catalog Number108510025,108512500,108510040,108510010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Chloressigsäure, 99%, Schuppenform, Thermo Scientific Chemicals >