Learn More
α-Chloro-p-xylol 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
50.35 CHF - 195.98 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 104-82-5 |
---|---|
Summenformel | C8H9Cl |
Molekulargewicht (g/mol) | 140.61 |
MDL-Nummer | MFCD00000919 |
InChI-Schlüssel | DMHZDOTYAVHSEH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-methylbenzyl chloride, p-xylyl chloride, 1-chloromethyl-4-methylbenzene, alpha-chloro-p-xylene, p-methylbenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-methyl, p-chloromethyl toluene, 4-chloromethyl toluene, p-tolylmethyl chloride, p-xylene, alpha-chloroMehr anzeigen |
PubChem CID | 7722 |
IUPAC-Name | 1-(Chlormethyl)-4-Methylbenzol |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)CCl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10356170
|
Thermo Scientific
110171000 |
100 mL | Glasflasche |
50.35 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10478630
|
Thermo Scientific Acros
110175000 |
500 mL | Glasflasche |
195.98 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
104-82-5 | |
140.61 | |
DMHZDOTYAVHSEH-UHFFFAOYSA-N | |
7722 | |
CC1=CC=C(C=C1)CCl |
C8H9Cl | |
MFCD00000919 | |
4-methylbenzyl chloride, p-xylyl chloride, 1-chloromethyl-4-methylbenzene, alpha-chloro-p-xylene, p-methylbenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-methyl, p-chloromethyl toluene, 4-chloromethyl toluene, p-tolylmethyl chloride, p-xylene, alpha-chloroMehr anzeigen | |
1-(Chlormethyl)-4-Methylbenzol |
Spezifikation
α-Chloro-p-xylene | |
104-82-5 | |
100.0 | |
Farblos bis hellgelb | |
200°C to 202°C | |
Echt | |
C8H9Cl | |
1.5330 to 1.535 | |
05, 384 | |
1.06 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with absolute alcohol and ether | |
CC1=CC=C(C=C1)CCl | |
140.61 | |
140.61 | |
Feststoff oder Flüssigkeit mit niedrigem Schmelzpunkt |
99+% | |
99.0 | |
4°C | |
1.0600g/mL | |
75°C | |
97.5 % min. (GC) | |
CH3C6H4CH2Cl | |
MFCD00000919 | |
15, 10289 | |
4-methylbenzyl chloride, p-xylyl chloride, 1-chloromethyl-4-methylbenzene, alpha-chloro-p-xylene, p-methylbenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-methyl, p-chloromethyl toluene, 4-chloromethyl toluene, p-tolylmethyl chloride, p-xylene, alpha-chloro | |
DMHZDOTYAVHSEH-UHFFFAOYSA-N | |
1-(Chlormethyl)-4-Methylbenzol | |
7722 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS P-Satz
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Behutsam mit Wasser ausspülen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-241-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ZE4030000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- a-Chloro-p-xylene
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.