Learn More
Chlor(methyl)diphenylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11376816
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chlor(methyl)diphenylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376816
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11376816
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04162.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 144-79-6 | C13H13ClSi | 232.78 g/mol
Chloro(methyl)diphenylsilane is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlor(methyl)diphenylsilan wird in agrochemischen, pharmazeutischen und Farbstoffindustrie verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe starker Basen aufbewahren. Nicht kompatibel mit Feuchtigkeit und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-79-6
Summenformel C13H13ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 232.78
MDL-Nummer MFCD00000498
InChI-Schlüssel OJZNZOXALZKPEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloro methyl diphenylsilane, methyldiphenylchlorosilane, chloromethyldiphenylsilane, silane, chloromethyldiphenyl, chlorodiphenylmethylsilane, diphenylmethylchlorosilane, methyldiphenylsilyl chloride, dpmscl, chloro-methyl-diphenyl-silane, benzene, 1,1'-chloromethylsilylene bisMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 67349
IUPAC-Name Chlor(methyl)diphenylsilan
SMILES C[Si](Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Siedepunkt 294°C to 295°C
Chemischer Name oder Material Chloro(methyl)diphenylsilane
Menge 10 g
UN-Nummer UN2987
Beilstein 2937445
Flammpunkt 141°C (285°F)
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 232.79
Reinheit (%) 97%
Geruch Irritating
Brechungsindex 1.574
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.104
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10255059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberL04162.09,L04162.18
Chargennummer10250569 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/04/2024 Catalog NumberL04162.09,L04162.18
Chargennummer10250572 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/04/2024 Catalog NumberL04162.09,L04162.18
Chargennummer10238813 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberL04162.09,L04162.18
Chargennummer10247959 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2023 Catalog NumberL04162.09,L04162.18
Name des Produkts
Chlor(methyl)diphenylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >