Learn More
Chlor-(diethyl)-phosphin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10255771
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chlor-(diethyl)-phosphin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10255771 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10255771
Marke: Thermo Scientific Acros 350310010
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 686-69-1 | C4H10ClP | 124.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 686-69-1
Summenformel C4H10ClP
Molekulargewicht (g/mol) 124.55
MDL-Nummer MFCD00013621
InChI-Schlüssel INJBDKCHQWVDGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodiethylphosphine, diethylchlorophosphine, chloro diethyl phosphine, phosphinous chloride, diethyl, pubchem6480, chloro diethyl phosphane, acmc-1avkn, diethylphosphinous chloride, diethylphosphinous chloride #, chlorodiethyl phosphine
PubChem CID 69639
IUPAC-Name Chlor(diethyl)phosphan
SMILES CCP(CC)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloro(diethyl)phosphine
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0230g/mL
Siedepunkt 131.0°C to 132.0°C
Flammpunkt 18°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3CH2)2PCl
Brechungsindex 1.4740 to 1.4760
Menge 1 g
Relative Dichte 1.023
Formelmasse 124.55
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0446642 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2024 Artikelnummer350310010,350310050
ChargennummerA0397219 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer350310010,350310050
ChargennummerA0431144 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2021 Artikelnummer350310010,350310050
ChargennummerA0426131 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2021 Artikelnummer350310010,350310050
ChargennummerA0409531 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2020 Artikelnummer350310010,350310050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloro(diethyl)phosphine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Name des Produkts
Chlor-(diethyl)-phosphin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >