Learn More
Macherey-Nagel™ Chlortest
Ermöglicht die semiquantitative Bestimmung von50 - 200 ppm Chlor. MACHEREY Nagel™-Chlor-Testpapier ist ungiftig und sicher.
Marke: Macherey-Nagel™ 90709
Beschreibung
Allows for the semi-quantitative determination of 50-200ppm chlorine. Macherey Nagel™ Chlorine Test Paper is non-toxic and safe.
- Weißes Papier wird bei Vorhandensein von Chlor blauviolett.
- Besonders geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen in Desinfektionslösungen.
Spezifikation
Weiß nach dunkelblau | |
Bestimmung von Chlor | |
Je 1 |
Spule | |
0, 10, 50, 100, 200 | |
pH-Papier |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1425956 | Konformitätsbescheinigung | 02/04/2025 | 90709 |
1419276 | Konformitätsbescheinigung | 28/03/2025 | 90709 |
1408302 | Konformitätsbescheinigung | 17/03/2025 | 90709 |
1424568 | Konformitätsbescheinigung | 15/03/2025 | 90709 |
1419594 | Konformitätsbescheinigung | 04/01/2025 | 90709 |