Learn More
Chlor in schwerer Mineralöl-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ Artikelnummer.: 15473725
Zum Warenkorb hinzufügen
Chlor in schwerer Mineralöl-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 15473725
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
Artikelnummer. 15473725
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040553.AE
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorine in Heavy Mineral Oil standard solution, 1000μg/g (0.10%)
Menge 100 mL
MDL-Nummer MFCD02264398
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chlor in schwerer Mineralöl-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ >