Learn More
WTW™ Chlorid-Testkits
Liefert genaue Wassertestergebnisse für Abwasser, Trinkwasser, Grundwasser und Mineralwasse durch Verwendung von Chromat-Reagenzien-Testkits.
116.00 CHF - 142.00 CHF
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11785783
|
WTW™
250353 |
Chromat-Reagenztestkit |
116.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10726452
|
WTW™
250491 |
CombiCheck Ammonium(NH4)-Reagenztestkit |
142.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Verschiedene Messgeräte zur Messung von Chlorid
- Testkit für Chromatreagenzien
- Für Abwasser, Trinkwasser, Grundwasser, Mineralwasser/nach Verdünnung
- PhotoLab® S6, PhotoLab® S12, PhotoLab® Spectral, Photoflex Photometer
Spezifikation
5 mL |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Chloride Cell Test Method: photometric 5 - 125 mg/l Cl
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: iron(III) nitrate, nitric acid