missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WTW™ Chlorid-Testkits

Liefert genaue Wassertestergebnisse für Abwasser, Trinkwasser, Grundwasser und Mineralwasse durch Verwendung von Chromat-Reagenzien-Testkits.

Brand:  WTW™ 250491


 View more versions of this product

Product Code. 10726452

  • 149.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

  • Verschiedene Messgeräte zur Messung von Chlorid  
  • Testkit für Chromatreagenzien
  • Für Abwasser, Trinkwasser, Grundwasser, Mineralwasser/nach Verdünnung
  • PhotoLab® S6, PhotoLab® S12, PhotoLab® Spectral, Photoflex Photometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications

Specifications

DIN 38405 D31
5 mL
PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektralphotometer, Photoflex™ Messgerät
2,5 bis 250 mg/l
Indophenolblau (Berthelot-Reaktion)
13 bei 20 °C
Für Abwasser, Trinkwasser, Grundwasser, Mineralwasser/nach Verdünnung
Ammonium
2 bis 8 °C
CombiCheck Ammonium(NH4)-Reagenztestkit
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
Safety and Handling

Safety and Handling

Product Identifier
  • chlorid test methode

Signal Word
  • Achtung

Hazard Category
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2

Hazard Statement
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.

Precautionary Statement
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: iron (III) nitrate,nitric acid

SDS
Documents

Documents

Certificates
Special Offers

Special Offers