Learn More
Chlorhexidin-digluconat, wässrige Lösung 0.2 MP Biomedicals Artikelnummer.: 11460432
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chlorhexidin-digluconat, wässrige Lösung 0.2 MP Biomedicals
Artikelnummer. 11460432 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
100 ml
Click to view available options
Menge:
100 ml
Artikelnummer. 11460432
Marke: MP Biomedicals 0219136080
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorhexidindigluconat
Namenshinweis wässerige Lösung
CAS 18472-51-0
Dichte 1 g/ml
Prozentgehaltsbereich 20 %
Summenformel C34H54Cl2N10O14
MDL-Nummer MFCD00083599
Menge 100 ml
Synonym Chlorhexidin-Gluconat, 1,1'-Hexamethylen bis5-p-Chlorphenylbiguanid-di-d-Gluconat, chlorhexidine gluconate, 1,1'-hexamethylene bis 5-p-chlorophenyl biguanide di-d-gluconate
InChI-Schlüssel YZIYKJHYYHPJIB-UUPCJSQJSA-N
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC-Name bis((2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure); N'-(6-{[Amino({amino[(4-chlorphenyl)amino]methyliden}amino)methyliden]amino}hexyl)-1-({amino[(4-chlorphenyl)amino]methyliden}amino)methanimidamid
Molekulargewicht (g/mol) 897.76
PubChem CID 60148207
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chlorhexidine Digluconate, 20% Aqueous Solution
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: chlorhexidine gluconate
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Chlorhexidin-digluconat, wässrige Lösung 0.2 MP Biomedicals >