Learn More
Chlorhexidin-digluconat, wässrige Lösung 0.2 MP Biomedicals
Artikelnummer. 11470432 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
500 ml
Click to view available options
Menge:
500 ml
Chemische Identifikatoren
CAS 18472-51-0
Summenformel C34H54Cl2N10O14
Molekulargewicht (g/mol) 897.76
MDL-Nummer MFCD00083599
InChI-Schlüssel YZIYKJHYYHPJIB-UUPCJSQJSA-N
Synonym Chlorhexidin-Gluconat, 1,1'-Hexamethylen bis5-p-Chlorphenylbiguanid-di-d-Gluconat, chlorhexidine gluconate, 1,1'-hexamethylene bis 5-p-chlorophenyl biguanide di-d-gluconate
PubChem CID 60148207
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Menge 500 ml
IUPAC-Name (1E)-2-[6-[[Amino-[(E)-[amino-(4-chloranilin)methyliden]amino]methyliden]amino]hexyl]-1-[amino-(4-chloranilin)methyliden]guanidin;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexansäure;sulfan
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorhexidine Digluconate, 20% Aqueous Solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Chlorhexidine Gluconate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chlorhexidin-digluconat, wässrige Lösung 0.2 MP Biomedicals >