Learn More
Chlorhexidin-Diacetat-Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 206986-79-0 | C26H38Cl2N10O4 | 625.56 g/mol
58.69 CHF - 194.97 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 206986-79-0 |
---|---|
Summenformel | C26H38Cl2N10O4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 625.56 |
MDL-Nummer | MFCD00150042 |
InChI-Schlüssel | WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | chlorhexidine acetate hydrate 1:2:x, chlorhexidine diacetate salt monohydrate, chlorhexidine diacetate monohydrate, 1,1 inverted exclamation marka-hexamethylenebis 5-4-chlorophenyl biguanide diacetate salt, 4-chlorophenyl 6-4-chlorophenyl amino iminomethyl amino iminomethy l amino hexyl amino iminomethyl amino iminomethyl amine, acetic acid, acetic a cid, oxamethane |
PubChem CID | 43834499 |
SMILES | CC(O)=O.CC(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10194740
|
Thermo Scientific Acros
214980050 |
5 g | Glasflasche |
58.69 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10276410
|
Thermo Scientific Acros
214980250 |
25 g | Glasflasche |
194.97 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
206986-79-0 | |
625.56 | |
WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N | |
43834499 |
C26H38Cl2N10O4 | |
MFCD00150042 | |
chlorhexidine acetate hydrate 1:2:x, chlorhexidine diacetate salt monohydrate, chlorhexidine diacetate monohydrate, 1,1 inverted exclamation marka-hexamethylenebis 5-4-chlorophenyl biguanide diacetate salt, 4-chlorophenyl 6-4-chlorophenyl amino iminomethyl amino iminomethy l amino hexyl amino iminomethyl amino iminomethyl amine, acetic acid, acetic a cid, oxamethane | |
CC(O)=O.CC(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1 |
Spezifikation
Chlorhexidine diacetate hydrate | |
98% | |
Pulver | |
98% | |
MFCD00150042 | |
Solubility in water: 19g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, glycerol, propylene glycol and, polyethylene glycols | |
CC(O)=O.CC(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1 | |
625.56 | |
625.55 | |
Echt |
Weiß | |
206986-79-0 | |
153.0°C to 157.0°C | |
C26H38Cl2N10O4 | |
chlorhexidine acetate hydrate 1:2:x, chlorhexidine diacetate salt monohydrate, chlorhexidine diacetate monohydrate, 1,1 inverted exclamation marka-hexamethylenebis 5-4-chlorophenyl biguanide diacetate salt, 4-chlorophenyl 6-4-chlorophenyl amino iminomethyl amino iminomethy l amino hexyl amino iminomethyl amino iminomethyl amine, acetic acid, acetic a cid, oxamethane | |
WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N | |
Essigsäure;(1E)-2-[6-[[amino-[(E)-[amino-(4-chloranilin)methyliden]amino]methyliden]amino]hexyl]-1-[amino-(4-chloranilin)methyliden]guanidin;hydrat | |
43834499 | |
98% | |
3.5% max. (105°C) |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 200-302-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse DU1930000
- Chlorhexidine diacetate hydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.