Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chloramphenicol-Natriumsuccinat, 98-102 % Artikelnummer.: 15539483
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Chloramphenicol-Natriumsuccinat, 98-102 %
Artikelnummer. 15539483
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 15539483
Marke: Thermo Scientific Chemicals 459530250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 982-57-0
Summenformel C15H15Cl2N2NaO8
Molekulargewicht (g/mol) 445.18
InChI-Schlüssel RPLOPBHEZLFENN-HTMVYDOJSA-M
Synonym succinic acid chloramphenicol sodium
PubChem CID 73940259
IUPAC-Name Natrium;4-[(2R,3R)-2-[(2,2-dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propoxy]-4-oxobutanoat
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(COC(=O)CCC(=O)[O-])NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloramphenicol sodium succinate
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 102% on dried substance
Menge 25 g
Formelmasse 445.18
Reinheit (%) 98 to 102%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloramphenicol sodium succinate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Chloramphenicol-Natriumsuccinat, 98-102 % >