Learn More
Chloramphenicol (Kristallines Pulver), Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10255203
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chloramphenicol (Kristallines Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10255203
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
Artikelnummer. 10255203
Marke: Fisher BioReagents BP904100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Zur Auswahl transformierter Zellen, die Chloramphenicol-Resistenzgene enthalten
Wird als Selektionsmittel für transformierte Zellen verwendet, die Chloramphenicol-Resistenzgene enthalten. Wirkungsweise: Hemmt die Translation auf der 50S ribosomalen Untereinheit beim Peptidyltransferase-Schritt (Verlängerungshemmung).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloramphenicol
Typ Chloramphenicol
Physikalische Form Fest
CAS 56-75-7
pH 5 bis 7
Schmelzpunkt 149°C
Verpackung Poly-Flasche
Spezifische Drehung Inclusive between 17° (+ or -)
Farbe Weiß
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C11H12Cl2N2O5
Merck Index 15, 2077
Synonym Chloromycetin, D-(?)-threo-2, 2-Dichloro-N-[?-hydroxy-?-(hydroxymethyl)-?-(4-nitrophenyl)ethyl]acetamide
InChI-Schlüssel WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2,2-Dichlor-N-[(1R,2R)-1,3-Dihydroxy-1-(4-Nitrophenyl)propan-2-yl]acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 323.126
PubChem CID 5959
ChEBI CHEBI:17698
Formelmasse 323.13
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloramphenicol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chloramphenicol (Kristallines Pulver), Fisher BioReagents >