Learn More
Chloramphenicol, kristallin, MP Biomedicals Artikelnummer.: 11421861
Verfügbar ab: 23-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Chloramphenicol, kristallin, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11421861 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
500 g
Artikelnummer. 11421861
Marke: MP Biomedicals 0219032105
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 56-75-7
Summenformel C11H12Cl2N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 323.126
InChI-Schlüssel WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Synonym Chlorozid, chlornitromycin, chloromycetin, levomycetin, chlorocid, halomycetin, levomicetina, alficetyn, fenicol, globenicol
PubChem CID 5959
ChEBI CHEBI:17698
IUPAC-Name 2,2-Dichlor-N-[(1R,2R)-1,3-Dihydroxy-1-(4-Nitrophenyl)propan-2-yl]acetamid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloramphenicol
Dichte 1.586 g/ml
Menge 5 g
Formelmasse 323.15
Physikalische Form kristallin
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloramphenicol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chloramphenicol, kristallin, MP Biomedicals >