Learn More
CHI3L1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | CHI3L1 |
---|---|
Konzentration | 0.17 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16839513
|
Proteintech
12036-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16829513
|
Proteintech
12036-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Human cartilage glycoprotein 39 (GP-39), also known as YKL-40, is a glycoprotein secreted by articular chondrocytes, synoviocytes and macrophages. Serum and synovial fluid GP-39 levels are elevated in inflammatory diseases and correlate with the degree of joint destruction in rheumatoid arthritis. GP-39 is expressed in articular chondrocytes and synovial cells, as well as in liver, but is undetectable in muscle tissues, lung, pancreas, mononuclear cells and fibroblasts. GP-39 is a candidate autoantigen in rheumatoid arthritis and is important in the capacity of cells to respond to and cope with changes in their environment.Spezifikation
CHI3L1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
P36222, Q61362, Q9WTV1 | |
1116, 12654, 89824 | |
CHI3L1 Fusion Protein Ag2710 | |
Primary | |
-20°C | |
CHI3L1 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
39 kDa synovial protein, ASRT7, Cartilage glycoprotein 39, CGP 39, CHI3L1, Chitinase 3 like protein 1, GP 39, GP39, HC gp39, hCGP 39, HCGP 3P, YKL 40, YKL40, YYL 40 | |
Chi3l1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |