Learn More
Fisherbrand™ Gestelle für ULT-Tiefkühltruhen
Fisherbrand Bestandkontrollgestelle eignen sich ideal für alle Anwendungen in der Kühllagerung. Sie eignen sich für alle Standardtypen von ULT-Tiefkühltruhen.
Marke:  Fisherbrand™ CF-12-2
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15799529
  • 104.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Standard-Kryoboxen
  • Aus hochwertigem Edelstahl
  • Verriegelungsstange im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Vertikales Gestell
Edelstahl
ULT-Tiefkühltruhe
2 Zoll Boxen (12)
Standardmäßige 2-in.-Kryoboxen
670 x 143 x 140 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gestelle für ULT-Tiefkühltruhen > Aufnahmevermögen: 12 (2 Zoll) Kartons