Learn More
Fisherbrand™ Gestelle für ULT-Tiefkühltruhen
Fisherbrand Bestandkontrollgestelle eignen sich ideal für alle Anwendungen in der Kühllagerung. Sie eignen sich für alle Standardtypen von ULT-Tiefkühltruhen.
Marke: Fisherbrand™ CF-11-2
Beschreibung
- Für Standard-Kryoboxen
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Verriegelungsstange im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Vertikales Gestell | |
Edelstahl | |
ULT-Tiefkühltruhe |
2 Zoll Boxen (11) | |
Standardmäßige 2-in.-Kryoboxen | |
615 x 143 x 140 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gestelle für ULT-Tiefkühltruhen > Aufnahmevermögen: 11 (2 Zoll) Kartons
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur